Learn More
Sesamol, TRC
Codice prodotto. 30427381
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427381 5 g 5g
30412057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30427381 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2806005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-31-3
Formula molecolare C7 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Sinonimo Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Sesamol
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Peso formulazione 138.0317