Learn More
Novus Biologicals™ SESN1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18692251 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18692251 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18692251 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00027244T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cell Cycle and Replication
Bersaglio SESN1
Sinonimo MGC138241, MGC142129, p53-regulated protein PA26, PA26p53 activated gene 26, SEST1p53 regulated PA26 nuclear protein, sestrin 1, sestrin-1
Simbolo del gene SESN1