Learn More
Grant Instruments™ Liquid McFarland Standards Set
Codice prodotto. 13160623
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DEN-1 & DEN-1B Densitometer
Dimensione della confezione:
5 sets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13160623 DEN-1 & DEN-1B Densitometer 5 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13160623 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore DEN MCF STDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00€
    388.48€ / 5 sets
    Risparmia 28.52€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with DEN-1 and DEN-1B Densitometers. Grant Instruments™ Liquid McFarland Standards Set is supplied in 16mm dia. glass tubes.
  • Supplied in 16mm ø glass tubes.
  • 0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 can be decanted into an alternative tube (shelf-life no longer valid).
  • Requires D16 adaptor, supplied with DEN-1 / DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) DEN-1 & DEN-1B Densitometer