Learn More
Interscience™ Set of 5 Teflon™ Nozzles
Codice prodotto. 15530703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Nozzles/Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15530703 5 Nozzles/Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15530703 Fornitore Interscience™ N. del fornitore 513024
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Set of 5 nozzles and caps for dilutor tubings.
  • For tubings with 4.8 to 8 mm inner diameter
Specifica
Product Type Tubing Nozzle
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Applying Nozzles
Da utilizzare con (apparecchiatura) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro
Quantità 5 Nozzles/Set