Descrizione
- Sensore di temperatura modulare composto da un PT1000 standard (V4A) e da un rivestimento in vetro per lavorare con liquidi aggressivi.
- Comparato ad altri sensori in vetro, dovete soltanto scambiare il rivestimento in vetro e non il sensore di temperatura completo in caso di rottura del vetro.
- Compatibile con: Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
Specifica
Specifica
| Tipo | Temperature Probe |
| Warranty | 2 Years |
| Materiale | Plastic |