Learn More
BRAND™ Set of Special Pegs
Set of Special Pegs for use with a draining rack.
Marca:  BRAND™ 95111
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 10401521
  • 23.25€ / pezzi 11
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For narrow-mouthed or small vessels
  • Can be used with test tubes, small volumetric flasks, and graduated cylinders
Specifica
Specifica
Polypropylene
11/Pk
6 mm
Drain Rack
100 mm