Learn More
Setipiprant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499637 5 mg 5mg
16471226 200 mg 200mg
16463137 50 mg 50mg
16447136 100 mg 100mg
16447098 10 mg 10mg
16441816 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16499637 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16635
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Setipiprant is an orally available, selective CRTH2 antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Setipiprant
CAS 866460-33-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H19FN2O3
Quantità 5 mg
Sinonimo ACT-129968 KYTH-105
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.46 mM)
SMILES O=C(O)CN1C2=C(CN(C(C3=C4C=CC=CC4=CC=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC(F)=C5
Molecular Weight (g/mol) 402.42
Peso formulazione 402.42
Percent Purity 98.7%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only