Learn More
Seward™ Pipetta Stomacher™ Simplette™
Codice prodotto. 11830933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
2000/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
11830933 2000/Pk. pezzi 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11830933 Fornitore Seward™ N. del fornitore BA6051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.81€
    45.76€ / pezzi 2000
    Risparmia 18.05€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Seward Simplettes™ provide an accurate and economical alternative to pipette tips, designed specifically to pipette samples from the bottom of the Stomacher™ bag without risk of cross contamination.
Helps facilitate sample transfer; Are of the right length to reach down to the bottom of the bag to recover the sample for inoculating Petri dishes and broths; Come in 2 sizes standard and long; Capable of pipetting volumes between 0.1ml and 2ml; irradiated sterile
Specifica
Product Type Pipetta per trasferimento Simplette™
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 177 mm
Descrizione Simplettes; Transfer Pipet
Da utilizzare con (applicazione) Per facilitare il trasferimento dei campioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sacchetto Stomacher™ modello 400
Quantità confezione 2000/Pk.