Learn More
Seward™ Stomacher™ Simplette™ Pipets
Beschreibung
Helps facilitate sample transfer; Are of the right length to reach down to the bottom of the bag to recover the sample for inoculating Petri dishes and broths; Come in 2 sizes standard and long; Capable of pipetting volumes between 0.1ml and 2ml; irradiated sterile
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Transfer Pipet |
| Diameter (Metric) | 4.1 mm |
| Length (Metric) | 177 mm |
| Description | Simplettes; Transfer Pipet |
| For Use With (Application) | Ideal to pipette samples from sample bag |
| For Use With (Equipment) | All Stomacher sample bags |
| Packaging Quantity | 2000/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?