Learn More
SFMBT2 Antibody (PCRP-SFMBT2-1B7), R&D Systems™
Codice prodotto. 18601365 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601365 100 μg 100µg
18660715 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18601365 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP323640100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SFMBT2 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SFMBT2
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-SFMBT2-1B7
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene KIAA1617, Scm-like with four mbt domains 2, scm-like with four MBT domains protein 2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human SFMBT2 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57713
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2c
Linea di prodotti Novus