Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGC Inlet Split/Splitless Focus Liner
Codice prodotto. 12913991
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12913991 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12913991 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 092058
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Specifica
Product Type Inlet Split/Splitless Focus Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale di impaccamento Wool
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm