Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Codice prodotto. 15298893
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Lunghezza (sistema metrico):
0.37 cm
0.74 cm
Larghezza (sistema metrico):
0.32 cm
0.64 cm
0.95 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
15298893 0.6 cm 0.74 cm 0.95 cm pezzi 10
10075350 0.05 cm 0.74 cm 0.64 cm pezzi 10
12736358 0.63 cm 0.74 cm 0.95 cm Pezzo
10507922 0.08 cm 0.37 cm 0.32 cm pezzi 10
10300661 0.05 cm 0.37 cm 0.32 cm pezzi 10
16672632 0.08 cm 0.74 cm 0.64 cm pezzi 10
10340611 0.02 cm 0.37 cm 0.32 cm pezzi 10
12663016 0.02 cm 0.37 cm 0.32 cm Pezzo
12776348 0.03 cm 0.37 cm 0.32 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15298893 Fornitore SGE™ N. del fornitore 0726673
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Mechanically robust for long lifetimes
  • Crea una forte tenuta con la colonna capillare
  • Temperatura massima: 300°C (572°F)
  • Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
  • Non può essere riutilizzato
  • Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifica
Tipo Reducing Ferrule
Diameter (English) Inside 0.23 in.
Da utilizzare con (applicazione) GC
Lunghezza (sistema metrico) 0.74 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.95 cm
Materiale 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (Metric) Inside 0.6 cm