Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGE Analytical Science Quartz Wool
Codice prodotto. 15259193
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GC Inlet Liner
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15259193 GC Inlet Liner Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15259193 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 18060001
Spedizione stimata: 21-12-2026
GC inlet liner for use with Pyrojector II and pyrolysis chromatography.
  • High Resolution Capillary GC
  • For use with Pyrolysis chromatography applications
  • Works in conjunction with Pyrojector II which thermally fragments essentially non-volatile molecules into volatile fragments, making them suitable for chromatographic analysis
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Inlet Liner
Materiale Quartz
Product Type Quartz Wool
Peso (sistema metrico) 0.5 g