Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile verdi monouso non talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
Marca: Trajan™ 002827
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature
- Operazioni più uniformi
- Siringhe con codice colore in funzione del volume
- Gamma di opzioni per lunghezza e misura dell'ago
Specifica
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Plunger) | |
Misure da 23 a 26 | |
6.5 mm | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
6/Pk. | |
42 mm | |
Autocampionatori GC Agilent HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS |
A tenuta di gas | |
0.11 mm | |
0.63/0.47 mm | |
42 mm | |
10F-AG-GT-0.63/0.47C | |
10 μl | |
Puntale conico | |
Ago fisso |