Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Descrizione
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Siringhe aggiuntive sono disponibili per altri autocampionatori fabbricati dai produttori qui rappresentati, nonché siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante del Servizio Clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | Misura 26 |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 5F-C/T-5/0.47C |
| Quantità | Ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 5 μl |
| Vedi altri risultati |