Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 10143402
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μl
1 μl
5 μl
5 μl
10 μL
10 μl
Calibro dell'ago:
calibro 23
Misura 23
Misura 25
26 G
Misura 26
Tipo di collegamento:
Ago fisso
Ago rimovibile
Removable
Stantuffo integrato nell'ago; adattatore a ripetizione
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 e AS800, siringa per autocampionatore GC
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 and AS80, triPlus
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 e AS80, triPlus
Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i
SGE
Sistema automatico PerkinElmer™
Varian 8035, 8100 e 8200
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Tipo di collegamento Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10143402 5 μl calibro 23 Ago fisso Sistema automatico PerkinElmer™ Pezzo
10214942 1 μl Misura 23 Stantuffo integrato nell'ago; adattatore a ripetizione SGE Pezzo
10452561 0.5 μl calibro 23 Ago rimovibile Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i Pezzo
10611813 5 μl Misura 26 Ago fisso Sistema automatico PerkinElmer™ Pezzo
10033662 5 μl Misura 26 Ago fisso Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 e AS800, siringa per autocampionatore GC Pezzo
10245799 5 μl calibro 23 Ago fisso Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i Pezzo
10577922 10 μl Misura 26 Ago rimovibile Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i Pezzo
10380611 10 μl calibro 23 Ago rimovibile Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i Pezzo
10316772 10 μl Misura 25 Ago rimovibile Varian 8035, 8100 e 8200 Pezzo
10431031 10 μl Misura 26 Ago fisso Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 e AS80, triPlus Pezzo
15208473 10 μL 26 G Removable Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 and AS80, triPlus Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10143402 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 001954
Spedizione stimata: 18-12-2026
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Siringhe aggiuntive sono disponibili per altri autocampionatori fabbricati dai produttori qui rappresentati, nonché siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante del Servizio Clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 pollici
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 5F-PE-GT-0.63C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 5 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 70 mm
Stile del punto dell'ago Cono
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema automatico PerkinElmer™
Tipo di collegamento Ago fisso