Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for Bruker (Varian) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Codice prodotto. 15288453
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Diametro (sistema imperiale) ago esterno:
0.018 in.
0.024 in.
Modello:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Tipo di collegamento Diametro (sistema imperiale) ago esterno Modello Dimensione della confezione
15288453 26 G Removable 0.018 in. 10R-VA8400-5/0.47C Pezzo
15243563 23 G Fixed 0.024 in. 10F-VA8400/BT-5/0.63C Pezzo
15258463 26 G Removable 0.018 in. 10R-BT-GT-0.47C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15288453 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 002952
Spedizione stimata: 20-11-2026
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.9 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 10R-VA8400-5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bruker/Varian CP-8400/8410, CP-9010/9050
Tipo di collegamento Removable