Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
Used with Rheodyne™ and Valco™ Valves. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle have a 22 gauge.
62.50€ - 271.00€
Specifica
Tipo | Syringe |
---|---|
Calibro dell'ago | 22 G |
Da utilizzare con (applicazione) | Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI instruments, and valco valves |
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.028 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.71 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10176920
|
SGE™
002300 |
SuperFlex Plunger, Fixed LC Needle |
66.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10005460
|
SGE™
002315 |
HPLC Valve Syringe with Fixed LC Needle |
271.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 05-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15228453
|
SGE™
002335 |
Removable Needle Syringe with Removable Plunger |
62.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Fixed needle
- For use with For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Specifica
Syringe | |
Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI instruments, and valco valves | |
0.71 mm |
22 G | |
0.028 in. | |
10 μL |