Learn More
SGE™ BPX70 Capillary Columns
Codice prodotto. 10576762
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10576762 30 m Pezzo
10432191 25 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576762 Fornitore SGE™ N. del fornitore 054616
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifically engineered for the analysis of fatty acid methyl esters (FAMEs)
  • The only high-temperature, high cyanopropyl content stationary phase used routinely for GC/MS applications
  • (70%)-Cyanopropyl (equiv.) polysilphenylene-siloxane
Suggested Primary Applications for BPX70 Columns:
Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
Pharmaceuticals
Sugars
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase SGE™ BPX70
Da utilizzare con (applicazione) Carbohydrate Analysis, Carbohydrates, Pharmaceuticals Analysis
Dimensione particelle 0.25 μm
Gamma di temperatura 50°C to 250/260°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Polar