Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Agilent™ GC
Codice prodotto. 15249013
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometria:
Bottom hole
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Geometria unitSize
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard pezzi 5
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Bottom hole pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15249013 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092324
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 6.3mm OD, 4mm ID; 78.5mm length
Specifica
Geometria Standard
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Product Type Connectite Standard Liner
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500