Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Shimadzu™ GC
Codice prodotto. 15299013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Product Type:
Connectite Bottom Hole Liner
Connectite Standard Liner
Connectite Top Hole Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
15299013 5/Pk. Connectite Top Hole Liner pezzi 5
15219023 5/Pk. Connectite Bottom Hole Liner pezzi 5
15279013 5/Pk. Connectite Standard Liner pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15299013 Fornitore SGE™ N. del fornitore 092330
Spedizione stimata: 11-01-2027
Designed for use with Shimadzu 2010™ GC
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 5mm OD, 3.4mm ID; 95mm length
Specifica
Product Type Connectite Top Hole Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Diametro (sistema metrico) interno 0.34 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shimadzu 2010