Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Thermo Scientific™ GC
Codice prodotto. 15279023
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Connectite Bottom Hole Liner
Connectite Standard Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15279023 Connectite Bottom Hole Liner pezzi 5
15239023 Connectite Standard Liner pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15279023 Fornitore Trajan N. del fornitore 092336
Spedizione stimata: 30-12-2026
Designed for use with Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 8mm OD, 5mm ID; 105mm length
Specifica
Product Type Connectite Bottom Hole Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific GC Trace and Focus