Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe
Codice prodotto. 12987526
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 μL
100 μL
500 μL
Modello:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0.4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0.4)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
12987526 500 μL 500F-CTC-GT-LC(0.4) Pezzo
12947556 100 μL 100F-CTC-GT-LC Pezzo
12967526 100 μL 100F-CTC-GT-LC(0.4) Pezzo
12957526 25 μL 25F-CTC-GT-LC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12987526 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 007720
Spedizione stimata: 20-11-2026
Borosilicate glass barrel and stainless steel needles provide strength and inertness. Backing provides quick and accurate volume assessment.
  • High temperature syringes for headspace application with temperatures up to 150°C
  • PTFE plunger seal option for smooth, leak free operation - suitable for both liquid and gas samples, with replaceable plungers
  • Specifications of the syringes are exactly matched to CTC holders to ensure proper fit and reliable functioning
Specifica
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Product Type Gastight
Modello 500F-CTC-GT-LC(0.4)
Volume (sistema metrico) 500 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago LC