Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Improves sensitivity of MS Analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
90.40€ - 108.00€
Specifica
Calibro dell'ago | 23 G |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno ago | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno ago | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13127936
|
Trajan™
0355510 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophilic |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13147936
|
Trajan™
0355512 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophilic |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13157936
|
Trajan™
0355520 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophobic |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13177936
|
Trajan™
0355522 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophobic |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13187936
|
Trajan™
0355530 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13107946
|
Trajan™
0355532 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Ensures carryover is reduced to levels lower even than the best fixed needle syringes available. In the event of needle damage, Diamond MS needles provide a cost effective alternative to purchasing an entire fixed needle syringe.
- Ultra Smooth needles reduce non specific interaction between your sample and the needle.
- Further reduce sample interactions with a hydrophobic or hydrophillic needle coating
Specifica
23 G | |
0.63 mm | |
1.96 in. | |
Ea. | |
Cone |
0.024 in. | |
Gas chromatography | |
GC Autosampler Syringe | |
10 to 50 μL | |
CTC PAL |