Learn More
Trajan™ Diamond Headspace Syringes for CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Codice prodotto. 13197876
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 μL
2500 μL
Modello:
1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
13197876 1000 μL 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H Pezzo
13107886 2500 μL 2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13197876 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 008155
Spedizione stimata: 23-12-2026
Achieve outstanding reproducibility while saving time, and improving workflow.
  • Reproducibility - a unique energized plunger tip design ensures a gas tight seal is consistently maintained providing outstanding performance and longevity with temperature cycling.
  • Operating temperature – premium performance continues even when temperature cycling up to 150°C.
  • Save time and improve workflow – extended equilibration times are not required. Reduced carryover minimizes the time used flushing and washing syringes.
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.5 in.
Product Type Diamond Headspace Syringe
Modello 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC PAL RTC
Tipo di collegamento Fixed