Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
90.40€ - 108.00€
Specifica
Calibro dell'ago | 23 G |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.24 in. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno ago | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno ago | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13117946
|
Trajan™
0355610 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophilic |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13137946
|
Trajan™
0355612 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophilic |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13147946
|
Trajan™
0355620 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophobic |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13167946
|
Trajan™
0355622 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth Hydrophobic |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13177946
|
Trajan™
0355630 |
0.24 mm | Needle coating: Ultra Smooth |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13197946
|
Trajan™
0355632 |
0.11 mm | Needle coating: Ultra Smooth |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Lowest syringe carryover
- Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
23 G | |
0.63 mm | |
2.24 in. | |
Ea. | |
Cone |
0.024 in. | |
Gas chromatography | |
GC Autosampler Syringe | |
10 to 50 μL | |
Diamond Thermo RSH |