Learn More
Trajan™ Replacement Needles for Thermo Scientific GC Syringes
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Fits Thermo Scientific™ syringes for AS3000, AS2000 and TriPlus RSH Autosamplers
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | GC Autosampler Syringe Replacement Needle |
| Quantità | 2/Pk. |
| Vedi altri risultati |