Learn More
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe
Codice prodotto. 12997586
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 to 500 μL
5 μL
50 μL
500 μL
Stile del punto dell'ago:
Bevel
Without Needle
Quantità:
3/Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Quantità Dimensione della confezione
12997586 500 μL Bevel Ea. Pezzo
12927586 5 μL Bevel Ea. Pezzo
12947586 50 μL Bevel Ea. Pezzo
12907596 20 to 500 μL Without Needle Ea. Pezzo
12927596 5 μL Bevel 3/Pk. pezzi 3
12937596 50 μL Bevel 3/Pk. pezzi 3
12957596 500 μL Bevel 3/Pk. pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12997586 Fornitore SGE™ N. del fornitore 2910024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.73€
    103.26€ / pezzi 1
    Risparmia 12.47€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Improves laboratory workflow
eVol™ is the coupling of two precision devices—a digitally controlled electronic drive and an XCHANGE™ (patent pending) enabled analytical syringe. The XCHANGE™ analytical syringes can be easily and quickly changed, allowing them to be dedicated to individual liquids and methods, while preventing cross-contamination of reagents.
  • Digitally controlled positive displacement dispensing system
  • Programmable—enables user-independent liquid handling procedures
  • Easily calibrated to ensure accurate dispensing
  • Stores calibration factors for up to ten XCHANGE™ syringes
  • Touch Wheel user interface
  • Full color screen
Applications:
  • Preparation of calibration standards
  • Addition of internal standards
  • Precise dispensing of non-aqueous liquids
  • Sample dilution
Specifica
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.012 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.32 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of calibration standards, addition of internal standards
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type eVol Analytical Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 500 μL
Stile del punto dell'ago Bevel