Learn More
Trajan™ eVol™ MEPS™ Syringes
Codice prodotto. 12987586
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
eVol™ Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
12987586 eVol™ Syringe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12987586 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 2910028
Spedizione stimata: 14-12-2026
For use with eVol™ Digital Analytical Syringe digitally controlled positive displacement dispensing system.
  • Enables MEPS (micro SPE) to be semi-automated and proofed before transition to fully automated platforms
  • 2011 Firmware required
  • Maximum operating temperature of 350°C
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid handling procedure
Product Type eVol™ Syringe
Da utilizzare con (apparecchiatura) MEPS BINs