Learn More
Trajan™ Hexnut Fittings
HexNut fittings provide ideal connections in HPLC systems
47.80€ - 213.00€
Specifica
Dimensioni filo | 10-32 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Pressione | 5000 psi |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15249103
|
Trajan™
1021003 |
2 hexnuts and 2 ferrules |
47.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15259103
|
Trajan™
1021011 |
10 hexnuts and 10 ferrules |
213.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stainless steel 10-32 thread
- Inert contact surface makes it biocompatible
- Ideal for use with corrosive solvents
Specifica
10-32 | |
Stainless Steel | |
5000 psi |