Learn More
Trajan™ BP21 GC Capillary Column
Codice prodotto. 15288683
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
15288683 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
12945591 25 m 0.22 mm 0.25 μm Pezzo
12985591 50 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12905601 25 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
12915601 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11967235 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
15268683 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
15278683 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
12935601 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
12975591 25 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15288683 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 054478
Spedizione stimata: 16-12-2026
Capillary column provides an ideal polar option for GC analyses. Recommended for volatile free acids, FAMEs, alcohols, aldehydes, acrylates, and ketones.
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids.
  • Polar phase.
  • Ideal for low molecular weight acids.
  • Able to be solvent rinsed.
  • Bonded and cross-linked.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Volatile Free Acids Analysis, Fatty Acid Methyl Esters, Alcohol Analysis, Aldehydes Analysis, Acrylates, Ketones
Dimensione particelle 1 μm
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale Fused Silica
Materiale di impaccamento BP21 (FFAP)
Polarità Polar
Rivestimento Fused Silica
Tipo USP G25, G35
Stationary Phase Polyethylene Glycol
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Tipo di funzionalità/interazione Hydrogen Bonding or Dipole interactions
Temperature Range (Metric) 35°C to 240/250°C