Learn More
Trajan™ BP5 GC Capillary Column
A general purpose phase used for a wide range of applications
Marca:  Trajan™ 054178
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15258653
  • 1025.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
26-08-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent general purpose column
  • Low bleed
  • Non-polar
  • High temperature
  • Ideal for aromatics, pesticides, herbicides, drugs of abuse and hydrocarbons
Specifica
Specifica
0.32 mm
5% Phenyl/95% Dimethyl Polysiloxane
320/340°C
0.25 µm
Forte™ BP5
Fused Silica
Pesticide Analysis
G36, G41
-60°C to +320/340°C
60 m
Non polar