Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Codice prodotto. 10777374
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.5 μm
Materiale:
Polyimide Clad
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Materiale Dimensione della confezione
10777374 15 m 0.32 mm 0.5 μm Polyimide Clad Pezzo
10646401 12 m 0.53 mm 0.15 μm Polyimide Clad Pezzo
10731992 12 m 0.22 mm 0.1 μm Polyimide Clad Pezzo
10641803 15 m 0.25 mm 0.1 μm Polyimide Clad Pezzo
10192872 30 m 0.25 mm 0.1 μm Polyimide Clad Pezzo
10508112 25 m 0.53 mm 0.15 μm Polyimide Clad Pezzo
10557722 25 m 0.32 mm 0.1 μm Polyimide Clad Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10777374 Fornitore SGE™ N. del fornitore 054667
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
  • Low bleed; high inertness for most demanding analyses
  • High tolerance level to adverse conditions and samples
  • Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
  • forte HT5 (5% Phenyl Polycarborane-siloxane)—High 480°C temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Simulated Distillation, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis
Dimensione particelle 0.5 μm
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Materiale Polyimide Clad
Materiale di impaccamento HT5
Polarità Polar
Stationary Phase 5% Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Temperatura max (sistema metrico) 400°C
Temperature Range (Metric) 10°C to 380°C