Learn More
SGE™ Siringa a tenuta di gas con ago rimovibile
Descrizione
- Ago amovibile
- Stantuffo a tenuta di gas
- Acciaio inox
- Misura: 23
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.65 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.65 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 mm |
| Product Type | Analytical Syringe |
| Modello | 10R-S-GT-0.63C |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Vedi altri risultati |