Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Per campioni liquidi e gas
Marca: SGE™ 007230
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03690kg
Descrizione
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
±1% | |
0.31 pollici | |
Per la massima inerzia di gas o liquidi | |
Siringa Gastight™ | |
Ciascuno | |
Fisso |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
8 mm | |
Protezione stantuffo, cono Luer maschio Kel-F inerte | |
500F-LL-GT | |
500 μl |