Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Codice prodotto. 10432731
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μl
1 mL
2.5 mL
10 mL
25 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.31 pollici
0.42 in.
0.7 in.
1.06 in.
Modello:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Unit Size:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Modello Unit Size
10432731 1 mL 0.31 in. 1MDF-LL-GT Pezzo
16642602 50 μL 0.31 in. 50F-LL-GT Pezzo
10065560 100 μL 0.31 in. 100F-LL-GT Pezzo
10208630 250 μL 0.31 in. 250F-LL-GT Pezzo
10218630 500 μl 0.31 pollici 500F-LL-GT Pezzo
16692642 2.5 mL 0.42 in. 2.5MDF-LL-GT Pezzo
12957536 10 mL 0.7 in. 10MDF-LL-GT Pezzo
12967536 25 mL 1.06 in. 25MDF-LL-GT Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10432731 Supplier SGE™ Supplier No. 008025
Spedizione stimata: 07-12-2026
Per campioni liquidi e gas
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifications
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
Product Type Gastight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70°C
Modello 1MDF-LL-GT
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo di collegamento Luer Lock, Fixed