Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Codice prodotto. 16642602
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μl
1 mL
2.5 mL
10 mL
25 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.31 pollici
0.42 in.
0.7 in.
1.06 in.
Modello:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Modello unitSize
16642602 50 μL 0.31 in. 50F-LL-GT Pezzo
10065560 100 μL 0.31 in. 100F-LL-GT Pezzo
10208630 250 μL 0.31 in. 250F-LL-GT Pezzo
10218630 500 μl 0.31 pollici 500F-LL-GT Pezzo
10432731 1 mL 0.31 in. 1MDF-LL-GT Pezzo
16692642 2.5 mL 0.42 in. 2.5MDF-LL-GT Pezzo
12957536 10 mL 0.7 in. 10MDF-LL-GT Pezzo
12967536 25 mL 1.06 in. 25MDF-LL-GT Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16642602 Fornitore SGE™ N. del fornitore 004230
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per campioni liquidi e gas
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
Product Type Gastight Syringe
Modello 50F-LL-GT
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Tipo di collegamento Luer Lock, Fixed