Learn More
SGE™ Gastight Syringes: Fixed Luer-Tip Models
Codice prodotto. 10508312
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.42 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro (sistema imperiale) esterno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10508312 1 mL 0.31 in. 8.8 mm Pezzo
10025540 50 μL 0.31 in. 8 mm Pezzo
10482731 250 μL 0.31 in. 8 mm Pezzo
10567922 500 μL 0.31 in. 8 mm Pezzo
10655471 2.5 mL 0.42 in. 10.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10508312 Fornitore SGE™ N. del fornitore 008020
Spedizione stimata: 07-12-2026
Suitable for liquid and gas samples
  • 10μL to 100mL capacities
  • Constructed from borosilicate glass, with PTFE plunger tips and Kel-F™ Luer cones (where applicable)
  • Needles align with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
  • Luer-tip and Luer-Lok™ syringes come without needles; order separately
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
Product Type Gastight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70°C
Modello 1MF-LT-GT
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Product Line SGE
Tipo di collegamento Luer Tip, Fixed
Graduated Yes