Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Codice prodotto. 12947536
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μl
50 μL
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
calibro 25
26 G
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Quantità unitSize
12947536 10 μL 26 G 6/Pk. pezzi 6
10635661 10 μL 26 G Ciascuno Pezzo
10299100 25 μl 25 G Confezioni singole Pezzo
11951134 50 μL 25 G Ea. Pezzo
10095510 100 μl 25 G Confezioni singole Pezzo
10473039 250 μl 25 G Confezioni singole Pezzo
10625851 500 μl calibro 25 Ciascuno Pezzo
10025530 1.0 ml calibro 23 Ciascuno Pezzo
10518312 2.5 mL 23 G Ea. Pezzo
10710662 5 mL 23 G Ea. Pezzo
10412001 10 mL 23 G Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12947536 Fornitore SGE™ N. del fornitore 002252
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, PTFE seal, spring and nut
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Gastight Syringe
Modello 10R-GT
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Removable Bevel
Tipo di collegamento Removable