Learn More
SGE™ GC Septa: TCS
Designed specifically for use in Agilent Technologies™ (HP) GC instruments
Marca:  SGE™ 041854
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10055570
Quantità Prezzo
1 86.50€ / pezzi 50
10 82.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 09-11-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
TCS Septa
  • PTFE-coated triple-layer silicone septa for medium to high temperature applications
  • Good durability, very good resealing
  • Excellent solvent resistance; very good tear resistance
  • Maximum temperature: 280°C (536°F)
Specifica
Specifica
50/Pk.
280°C