Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
The injection size sets the injection volume
52.80€ - 107.00€
Specifica
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Manual Syringe
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipo di collegamento Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di collegamento Volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
16612552
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
001301
Fixed 5 μL 5F-LC
57.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10617171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
002301
Fixed 10 μL 10F-LC
52.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12730710
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
003312
Removable 25 μL 25R-GT-LC
73.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12726947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
004312
Removable 50 μL 50R-GT-LC
74.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10688143
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
006310
Removable 250 μL 250R-LC
96.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12736977
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
006312
Removable 250 μL 250R-GT-LC
80.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15268493
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
007310
Removable 500 μL 500R-LC
107.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10661793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
008105
Removable 1 mL 1MDR-LC-GT
107.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Gauge: 22
  • Needle Length: 5.08cm (2 in.)
  • Tip Style: LC
Specifica
Specifica
22 G
0.71 mm
Manual Syringe
LC
0.028 in.
2 in.
Ea.
Rheodyne and Valco Valves