Learn More
SGE™ MEPS™ Syringes
Codice prodotto. 12967586
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System
HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System
eVol Automated Syringe
Product Type:
MEPS™ Syringe
Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Product Type Dimensione della confezione
12967586 50 μL eVol Automated Syringe Syringe Pezzo
11918516 250 μL HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System MEPS™ Syringe Pezzo
10296704 100 μL CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System MEPS™ Syringe Pezzo
11909068 250 μL CTC Analytics MEPS™ Syringe Pezzo
12917596 500 μL eVol Automated Syringe Syringe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12967586 Fornitore SGE™ N. del fornitore 2910027
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in micro-SPE
  • The eVol™ custom programming function enables MEPS to be semi-automated and proofed before transition to fully automated platforms
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gas/Liquid chromatography
Product Type Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) eVol Automated Syringe