Learn More
SGE™ MEPS™ Syringes
For use in micro-SPE
Marca:  SGE™ 006291
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11918516
  • 158.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
26-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The eVol™ custom programming function enables MEPS to be semi-automated and proofed before transition to fully automated platforms
Specifica
Specifica
0.26 in.
Gas/Liquid chromatography
250 µL
HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 system
6.7 mm
Each
MEPS™ Syringe
Removable