Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SGE MicroVolume Fixed Needle Syringe
Codice prodotto. 10403922
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10403922 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10403922 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 002105
Spedizione stimata: 14-12-2026
For making microvolume injections of 1.5μL to 8μL
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Manual injection syringe
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Titanium Nickel Alloy (Plunger)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Product Type Fixed Needle Syringe
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone