Learn More
SGE™ Siringhe NanoVolume
Codice prodotto. 11992585
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
5 μL
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Modello:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Stile del punto dell'ago:
Cone
Cono rimovibile
Removable Bevel
Removable Cone
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Modello Stile del punto dell'ago unitSize
11992585 1 μL 23 G 1BR-7BV Removable Bevel Pezzo
10711432 0.5 μL 23 G 0.5BNR-5 Removable Cone Pezzo
10370901 0.5 μL 26 G 0.5BNR-5/0.47 Cono rimovibile Pezzo
10482001 0.5 μL 23 G 0.5BR-7 Removable Cone Pezzo
11982585 0.5 μL 23 G 0.5BR-7BV Removable Bevel Pezzo
10306392 0.5 μL 23 G 0.5BR-7-RAX Removable Cone Pezzo
10095500 0.5 μL 23 G 0.5BNR-5-RAX Removable Cone Pezzo
10725046 1 μL 23 G 1BR-5BV Removable Bevel Pezzo
10636231 0.5 μL 26 G 0.5BR-OC-7/0.47 Removable Bevel Pezzo
10616421 1 μL 23 G 1BR-7 Cono rimovibile Pezzo
10167260 1 μL 23 G 1BR-11.5 Removable Cone Pezzo
10568882 1 μL 26 G 1BR-7/0.47 Removable Cone Pezzo
10601813 1 μL 23 G 1BR-5-RAX Removable Cone Pezzo
10318983 5 μL 23 G 5BR-5BV Removable Bevel Pezzo
10588882 5 μL 23 G 5BR-7 Removable Cone Pezzo
11902595 5 μL 23 G 5BR-7BV Removable Bevel Pezzo
12907536 5 μL 23 G 5BR-11.5 Cone Pezzo
10578302 5 μL 23 G 5BR-7-RAX Cone Pezzo
11962585 0.5 μL 23 G 0.5BNR-5BV Smussata rimovibile Pezzo
10763714 1 μL 23 G 1BR-5 Cono rimovibile Pezzo
10288860 5 μL 23 G 5BR-5 Removable Cone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 11992585 Fornitore SGE™ N. del fornitore 000506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for nanovolume capillary chromatography injection as well as preparing accurate standards which require small volumes.
  • Ability to inject down to 50nL with high precision and accuracy
  • Ideal for dispensing very small liquid volumes
  • Plunger extends into the needle tip
  • Sample is contained only in the needle without any glass contact
  • Virtually zero dead volume and carry over between injections
  • Recommended for use when sample volume is less than 1000nL (1μL)
Specifica
Accuracy ±2%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel)
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0248 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.315 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type NanoVolume Syringe
Modello 1BR-7BV
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 70 mm
Stile del punto dell'ago Removable Bevel
Tipo di collegamento Removable