Learn More
Trajan™ Carlo Erba On-Column Syringe
Codice prodotto. 10626231
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10626231 5 μL Pezzo
10015510 10 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626231 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 000380
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
On-column syringes require the needle OD to be smaller than the ID of the capillary column with which it is used. For use with Carlo Erba products
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Designed for on-column injections
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 0.23 mm
Product Type On Column Syringe
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 75 mm