Learn More
Trajan™ PerkinElmer Split / Splitless Liner
Codice prodotto. 10635461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10635461 5/Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10635461 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 092091
Spedizione stimata: 11-01-2027
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with PerkinElmer instruments
Specifica
Product Type GC Inlet Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm