Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500 Liners
Codice prodotto. 12964031
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
4 mm
6.2 mm
Product Type:
Large Volume Injection Liner
Split/Splitless Liner
Splitless Straight Through Liner
Lunghezza (sistema metrico):
86.2 mm
92 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AutoSystem XL (PSS Injector)
Autosystem Clarus 500
Autosystem XL (PSS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Product Type Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12964031 4 mm Split/Splitless Liner 86.2 mm Autosystem XL (PSS) pezzi 5
10527152 6.2 mm Splitless Straight Through Liner 92 mm Autosystem Clarus 500 Pezzo
12944081 4 mm Large Volume Injection Liner 86.2 mm AutoSystem XL (PSS Injector) Pezzo
12934081 4 mm Large Volume Injection Liner 86.2 mm AutoSystem XL (PSS Injector) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12964031 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 092098
Spedizione stimata: 03-11-2026
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with PerkinElmer instruments
Specifica
Product Type Split/Splitless Liner
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 86.2 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autosystem XL (PSS)