Learn More
Trajan™ Aghi Luer-Lock sostituibili: Con smusso
Codice prodotto. 11971144
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 14
16 G
Misura 16
Misura 18
Misura 19
23 G
calibro 23
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago unitSize
11971144 Misura 18 2 in. pezzi 5
11989427 23 G 2.7 in. pezzi 5
11961144 Misura 19 2 in. pezzi 5
10297312 Misura 14 4.52 in. pezzi 5
11919437 Misura 19 4.52 in. pezzi 5
11959427 Misura 16 2.7 in. pezzi 5
11929427 Misura 14 2 in. pezzi 5
11929437 23 G 4.52 in. pezzi 5
11951144 calibro 23 2 in. pezzi 5
11909437 16 G 4.52 in. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11971144 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 039842
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bevel tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Luer-Lock Syringes are supplied in packs of 5.
Designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring.
  • Standard general purpose needle
  • Made of stainless steel
  • Preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago Misura 18
Diametro (sistema imperiale) interno 0.031 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.05 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago di ricambio
Stile del punto dell'ago Con smusso
Tipo di collegamento Luer Lock