Learn More
Trajan™ LC Luer Lock Needles
Codice prodotto. 11949427
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
25 G
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.37 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.5 mm
0.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11949427 25 G 0.2 mm 0.5 mm pezzi 2
10770594 22 G 0.37 mm 0.7 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11949427 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 039897
Spedizione stimata: 09-12-2026
Quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles
  • Needle length is the exposed length of needle
  • Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.007 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.019 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Replacement Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago LC
Tipo di collegamento Luer Lock